Tlačiť
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03 H26631.06
H26631.03EA 246.69 EUR
H26631.03 H26631.06
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 144851-62-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5235
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Mw: 159.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115898
Číslo CAS: 144851-62-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III