2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Amino-2,6-difluoroanisole
H26489.03
H26489.06
H26489.03EA
101.89
EUR
H26489.03
H26489.06
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline ≥97%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 886499-08-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5130
Vzorec:
C₇H₇F₂NO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04115929 Číslo CAS: 886499-08-7 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |