Tlačiť
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
B24944.03 B24944.06
B24944.03EA 33.73 EUR
B24944.03 B24944.06
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-25-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 107937 MDL No.: MFCD00082538
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082538
Číslo CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3