Tlačiť
Ethyl pelargonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24190.AE B24190.AP
B24190.AEEA 44.52 EUR
B24190.AE B24190.AP
Ethyl pelargonate ≥97%
Ethyl pelargonate
Purity: 97% CAS No.: 123-29-5 Molecular Formula: C11H22O2 Formula Weight: 186.30 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Pleasant Melting Point: -44° Boiling Point: 227-229° Beilstein Reference: 1759169 Merck Reference: 14,3838 MDL No.: MFCD00009570
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Teplota varu: 227…229 °C
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,866
Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009570
Číslo CAS: 123-29-5
EINECS: 204-615-7
Merck Index: 14,3838