Ethyl pelargonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 123-29-5
Molecular Formula: C11H22O2
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Pleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 1759169
Merck Reference: 14,3838
MDL No.: MFCD00009570
Vzorec:
C₁₁H₂₂O₂ Teplota varu: 227…229 °C Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 0,866 Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009570 Číslo CAS: 123-29-5 EINECS: 204-615-7 Merck Index: 14,3838 |