2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23966.06
B23966.14
B23966.22
B23966.06EA
87.44
EUR
B23966.06
B23966.14
B23966.22
2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 95%
CAS No.: 50709-33-6
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 188° dec.
MDL No.: MFCD00012926
Vzorec:
C₆H₈BrClN₂ Teplota tavenia: ∼ 188 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012926 Číslo CAS: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 |