Tlačiť
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23510.06 B23510.14 B23510.22
B23510.06EA 103.89 EUR
B23510.06 B23510.14 B23510.22
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 27246-81-7 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3565829
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012933
Číslo CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0