3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B23510.06
B23510.14
B23510.22
B23510.06EA
103.89
EUR
B23510.06
B23510.14
B23510.22
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 27246-81-7
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3565829
Vzorec:
C₆H₈BrClN₂ Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012933 Číslo CAS: 27246-81-7 EINECS: 248-362-0 |