Tlačiť
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
B22533.14 B22533.22 B22533.36
B22533.14EA 63.78 EUR
B22533.14 B22533.22 B22533.36
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Purity: 98+% CAS No.: 14199-15-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 55-58° Boiling Point: 163°/5mm MDL No.: MFCD00002387
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 163 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002387
Číslo CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2