Tlačiť
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, 2-Amino-4,5-dimethoxy benzoate, Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester
B21002.09 B21002.18
B21002.09EA 27.12 EUR
B21002.09 B21002.18
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 26759-46-6 Molecular Formula: C10H13NO4 Formula Weight: 211.22 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2724754
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₄
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014904
Číslo CAS: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7