Tlačiť
Oxamic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-oxoacetic acid
B20344.06 B20344.14 B20344.22
B20344.06EA 41.26 EUR
B20344.06 B20344.14 B20344.22
Oxamic acid ≥98%
Oxamic acid
Purity: 98% CAS No.: 471-47-6 Molecular Formula: H2NC(O)CO2H Formula Weight: 89.05 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 1743294 Merck Reference: 14,6917 MDL No.: MFCD00008006
Vzorec: C₂H₃NO₃
Mw: 89.05
Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008006
Číslo CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0