Oxamic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Amino-2-oxoacetic acid
B20344.06
B20344.14
B20344.22
B20344.06EA
41.26
EUR
B20344.06
B20344.14
B20344.22
Oxamic acid ≥98%
Oxamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 471-47-6
Molecular Formula: H2NC(O)CO2H
Formula Weight: 89.05
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 1743294
Merck Reference: 14,6917
MDL No.: MFCD00008006
Vzorec:
C₂H₃NO₃ Mw: 89.05 Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008006 Číslo CAS: 471-47-6 EINECS: 207-443-0 |