Tlačiť
Benzyl cinnamate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
A19550.22 A19550.36
A19550.22EA 45.66 EUR
A19550.22 A19550.36
Benzyl cinnamate ≥99%
Benzyl cinnamate
Purity: 99% CAS No.: 103-41-3 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 34-36° Boiling Point: 195-200°/5mm Beilstein Reference: 2051339 Merck Reference: 14,1130 MDL No.: MFCD00004789
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Mw: 238.29
Teplota varu: 195…200 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 34…36 °C
Hustota: 1.11
Teplota vzplanutia: 180 °C (356 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004789
Číslo CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3