Tlačiť
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 48.54 EUR
A19332.18 A19332.30
Sodium toluene-4-sulphonate ≥90%
Sodium toluene-4-sulphonate
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Vzorec: C₇H₇NaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798566
Číslo CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Merck Index: 14,9533