Dapson 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18976.22
A18976.36
A18976.22EA
61.77
EUR
A18976.22
A18976.36
Dapson 98%
Dapson
Purity: 98%
CAS No.: 80-08-0
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 788055
Merck Reference: 14,2822
MDL No.: MFCD00007887
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Teplota tavenia: 175…178 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007887 Číslo CAS: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 Merck Index: 14,2822 |