Bis(4-chlorophenyl)sulphone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A18938.22
A18938.36
A18938.22EA
41.72
EUR
A18938.22
A18938.36
Bis(4-chlorophenyl)sulphone ≥99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Purity: 99%
CAS No.: 80-07-9
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Flash Point: 233°(451°F)
Melting Point: 147-150°
Boiling Point: 249-251°/10mm
Beilstein Reference: 2052955
MDL No.: MFCD00000619
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₂O₂S Teplota varu: 249…251 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 147…150 °C Teplota vzplanutia: 233 °C (451 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000619 Číslo CAS: 80-07-9 EINECS: 201-247-9 |