Methyl-o-anisate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methoxybenzoate, o-Anisic acid methyl ester, 2-Anisic acid methyl ester
A17703.14
A17703.22
A17703.14EA
42.12
EUR
A17703.14
A17703.22
Methyl-o-anisate ≥98%
Methyl-o-anisate
Purity: 98+%
CAS No.: 606-45-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Teplota varu: 246…248 °C Hustota: 1,160 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008423 Číslo CAS: 606-45-1 EINECS: 210-118-6 |