Tlačiť
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Sulphonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy diphenyl sulphone, 4-Hydroxyphenyl sulphone, 4,4'-sulphonyldiphenol
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 181.45 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone 99
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphone
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Vzorec: C₁₂H₁₀O₄S
Mw: 250.28
Teplota tavenia: 245…250 °C
Hustota: 1.366
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002350
Číslo CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5