(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16853.09
A16853.18
A16853.30
A16853.09EA
71.8
EUR
A16853.09
A16853.18
A16853.30
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid ≥98%
(2-Ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 19398-06-2
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 178° dec.
Beilstein Reference: 3697547
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00071599
Vzorec:
C₈H₁₃ClN₂ Teplota tavenia: ∼ 178 °C (rozkl.) Hustota: 1,21 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00071599 Číslo CAS: 19398-06-2 EINECS: 421-460-2 ADR: 9,III |