4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
A15793.14EA
60.57
EUR
A15793.14
A15793.18
A15793.30
A15793.36
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal ≥98%
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 2186-92-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5055
Odour: Pleasant
Boiling Point: 253°
Beilstein Reference: 2048930
MDL No.: MFCD00036507
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃ Teplota varu: 253 °C Hustota: 1,068 Teplota vzplanutia: 97 °C (206 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036507 Číslo CAS: 2186-92-7 EINECS: 218-577-4 |