4-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A15624.06
A15624.14
A15624.22
A15624.06EA
59.37
EUR
A15624.06
A15624.14
A15624.22
4-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 823-85-8
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3627721
Vzorec:
C₆H₈ClFN₂ Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012942 Číslo CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |