Tlačiť
Calcium citrate tetrahydrate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14828.22 A14828.36
A14828.22EA 34.02 EUR
A14828.22 A14828.36
Calcium citrate tetrahydrate 96%
Calcium citrate tetrahydrate
Purity: 96% CAS No.: 5785-44-4 Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O Formula Weight: 572.60 (500.54anhy) MDL No.: MFCD00150786
Vzorec: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150786
Číslo CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7