Calcium citrate tetrahydrate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14828.22
A14828.36
A14828.22EA
34.02
EUR
A14828.22
A14828.36
Calcium citrate tetrahydrate 96%
Calcium citrate tetrahydrate
Purity: 96%
CAS No.: 5785-44-4
Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O
Formula Weight: 572.60 (500.54anhy)
MDL No.: MFCD00150786
Vzorec:
C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150786 Číslo CAS: 5785-44-4 EINECS: 212-391-7 |