4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14518.06
A14518.14
A14518.22
A14518.06EA
39.51
EUR
A14518.06
A14518.14
A14518.22
4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1073-70-7
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Odour: Odourless
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 3596254
MDL No.: MFCD00012943
Vzorec:
C₆H₈Cl₂N₂ Teplota tavenia: ∼ 216 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012943 Číslo CAS: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |