Tlačiť
4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14518.06 A14518.14 A14518.22
A14518.06EA 39.51 EUR
A14518.06 A14518.14 A14518.22
4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97% CAS No.: 1073-70-7 Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl Formula Weight: 179.05 Odour: Odourless Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 3596254 MDL No.: MFCD00012943
Vzorec: C₆H₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: ∼ 216 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012943
Číslo CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9