2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A14136.06
A14136.14
A14136.22
A14136.06EA
40.51
EUR
A14136.06
A14136.14
A14136.22
2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥97%
2-Chlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 41052-75-9
Molecular Formula: C6H7ClN2.HCl
Formula Weight: 179.05
Melting Point: ca 201° dec.
Beilstein Reference: 3699381
Vzorec:
C₆H₈Cl₂N₂ Teplota tavenia: ∼ 201 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012928 Číslo CAS: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 |