3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A13906.09
A13906.18
A13906.30
A13906.09EA
86.64
EUR
A13906.09
A13906.18
A13906.30
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 19763-90-7
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 229° dec.
Beilstein Reference: 3703934
Vzorec:
C₆H₇Cl₃N₂ Teplota tavenia: ∼ 229 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012937 Číslo CAS: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |