2-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
A13716.03
A13716.06
A13716.03EA
37.75
EUR
A13716.03
A13716.06
2-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2924-15-4
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3627985
Vzorec:
C₆H₈ClFN₂ Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012927 Číslo CAS: 2924-15-4 EINECS: 220-885-9 |