4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
A13564.06
A13564.14
A13564.22
A13564.06EA
53.35
EUR
A13564.06
A13564.14
A13564.22
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 1083-48-3
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 170877
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Teplota tavenia: 69…72 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006445 Číslo CAS: 1083-48-3 EINECS: 214-108-2 |