Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
A13239.06
A13239.14
A13239.06EA
31.97
EUR
A13239.06
A13239.14
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 27492-84-8
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00017202
Vzorec:
C₉H₁₁NO₃ Teplota tavenia: 154…157 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017202 Číslo CAS: 27492-84-8 EINECS: 248-494-9 |