Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid ethyl ester
A13199.06
A13199.22
A13199.06EA
25.04
EUR
A13199.06
A13199.22
Ethyl 3,4,5-rimethoxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-rimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6178-44-5
Molecular Formula: C12H16O5
Formula Weight: 240.26
MDL No.: MFCD00017525
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₅ Mw: 240.26 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017525 Číslo CAS: 6178-44-5 |