Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
A12836.18
A12836.30
A12836.36
A12836.18EA
60.57
EUR
A12836.18
A12836.30
A12836.36
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 26791-93-5
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 2381747
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₆ Teplota tavenia: 142…144 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007239 Číslo CAS: 26791-93-5 EINECS: 248-008-5 |