Tlačiť
2-Vinylnaphthalene ≥97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A12470.06 A12470.14
A12470.06EA 91.05 EUR
A12470.06 A12470.14
2-Vinylnaphthalene ≥97% stabilised
2-Vinylnaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 827-54-3 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 62-67° Boiling Point: 128-131°/13mm Beilstein Reference: 2038190 MDL No.: MFCD00004125
Vzorec: C₁₂H₁₀
Teplota varu: 128…131 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 62…67 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004125
Číslo CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6