2-Vinylnaphthalene ≥97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A12470.06
A12470.14
A12470.06EA
91.05
EUR
A12470.06
A12470.14
2-Vinylnaphthalene ≥97% stabilised
2-Vinylnaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 827-54-3
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₀ Teplota varu: 128…131 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: 62…67 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00004125 Číslo CAS: 827-54-3 EINECS: 212-573-6 |