Benzophenone hydrazone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12266.0B
A12266.18
A12266.30
A12266.0BEA
324.91
EUR
A12266.0B
A12266.18
A12266.30
Benzophenone hydrazone ≥98%
Benzophenone hydrazone
Purity: 98+%
CAS No.: 5350-57-2
Molecular Formula: C13H12N2
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 146°(294°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 225-230°/55mm
Beilstein Reference: 1910177
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007624
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂ Teplota varu: 225…230 °C (55 mmHg) Teplota tavenia: 96…100 °C Hustota: 1,1 Teplota vzplanutia: 146 °C (294 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007624 Číslo CAS: 5350-57-2 EINECS: 226-321-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |