Tlačiť
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
A12114.06 A12114.03
A12114.06EA 125.55 EUR
A12114.06 A12114.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 458-09-3 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD00004348
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 130…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004348
Číslo CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8