2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
A11968.03
A11968.06
A11968.03EA
44.52
EUR
A11968.03
A11968.06
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 50709-36-9
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.50
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4569738
Vzorec:
C₆H₇Cl₃N₂ Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012930 Číslo CAS: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |