Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, Trimethylgallic Acid Methyl Ester
A11933.14
A11933.22
A11933.36
A11933.14EA
31.92
EUR
A11933.14
A11933.22
A11933.36
Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoate ≥98%
Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1916-07-0
Molecular Formula: C11H14O5
Formula Weight: 226.23
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 274-275°
MDL No.: MFCD00008431
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₅ Mw: 226.23 Teplota varu: 274…275 °C Teplota tavenia: 81…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008431 Číslo CAS: 1916-07-0 EINECS: 217-629-3 |