Tlačiť
Allyl trifluoroacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Allyl Trifluoroacetate, ['Trifluoroacetic acid Allyl Ester'], Trifluorethansäure(2-propenyl)ester, Trifluoroacetic allyl ester
A11690.09 A11690.18
A11690.09EA 52.55 EUR
A11690.09 A11690.18
Allyl trifluoroacetate ≥97%
Allyl trifluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 383-67-5 Molecular Formula: CH2=CHCH2O2CCF3 Formula Weight: 154.09 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3360 Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1766312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013567
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Teplota varu: 73…75 °C
Hustota: 1,183
Teplota vzplanutia: –1 °C (30 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013567
Číslo CAS: 383-67-5
EINECS: 206-853-7
OSN: 2924
ADR: 3,II