Tlačiť
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A11625.06 A11625.14 A11625.22
A11625.06EA 80.22 EUR
A11625.06 A11625.14 A11625.22
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
2,4-Difluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 51523-79-6 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 5411448
Vzorec: C₆H₇ClF₂N₂
Teplota tavenia: ∼ 255 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013383
Číslo CAS: 51523-79-6