Tlačiť
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11427.09 A11427.18
A11427.09EA 64.98 EUR
A11427.09 A11427.18
4-Bromophenyl methyl sulphone ≥98%
4-Bromophenyl methyl sulphone
Purity: 98+% CAS No.: 3466-32-8 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Melting Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045675
Vzorec: C₇H₇BrO₂S
Teplota tavenia: 101…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025065
Číslo CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0