Tlačiť
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
A10787.14 A10787.22 A10787.36
A10787.14EA 49.34 EUR
A10787.14 A10787.22 A10787.36
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 33924-48-0 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 235-240° Beilstein Reference: 2719088 MDL No.: MFCD00017511
Vzorec: C₉H₉ClO₃
Teplota varu: 235…240 °C
Hustota: 1,259
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017511
Číslo CAS: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4