Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
A10549.06
A10549.14
A10549.06EA
64.98
EUR
A10549.06
A10549.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 35387-93-0
Molecular Formula: C9H9IO3
Formula Weight: 292.07
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 2692711
Vzorec:
C₉H₉IO₃ Teplota tavenia: 93…95 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052925 Číslo CAS: 35387-93-0 |