Tlačiť
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10401.06 A10401.14
A10401.06EA 57.76 EUR
A10401.06 A10401.14
Allyl phenyl sulphone ≥98%
Allyl phenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 16212-05-8 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 111-113°/0.5mm MDL No.: MFCD00014739
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Teplota varu: 111…113 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,189
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014739
Číslo CAS: 16212-05-8
EINECS: 240-338-8