Tlačiť
Titanyl(IV) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
77130.09 77130.18 77130.30
77130.09EA 130.77 EUR
77130.09 77130.18 77130.30
Titanyl(IV) acetylacetonate
Titanyl(IV) acetylacetonate
CAS No.: 14024-64-7 Molecular Formula: C10H14O5Ti Formula Weight: 262.12 Physical Form: Powder Melting Point: 184° dec. MDL No.: MFCD00013505
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅Ti
Teplota tavenia: 184 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013505
Číslo CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9