Titanyl(IV) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
77130.09
77130.18
77130.30
77130.09EA
130.77
EUR
77130.09
77130.18
77130.30
Titanyl(IV) acetylacetonate
Titanyl(IV) acetylacetonate
CAS No.: 14024-64-7
Molecular Formula: C10H14O5Ti
Formula Weight: 262.12
Physical Form: Powder
Melting Point: 184° dec.
MDL No.: MFCD00013505
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₅Ti Teplota tavenia: 184 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013505 Číslo CAS: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |