Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Zinc 2,4-pentanedionate monohydrate, Zinc 2,4-pentanedionate hydrate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II) monohydrate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O') monohydrate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate monohydrate
12527.18
12527.30
12527.18EA
50.07
EUR
12527.18
12527.30
Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
Zinc(II) acetylacetonate monohydrate
CAS No.: 14363-15-6
Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O
Formula Weight: 281.60 (263.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.6
Melting Point: 136-138° dec.
MDL No.: MFCD00000035
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O Mw: 281.62 Teplota tavenia: 136…138 °C (rozkl.) Hustota: 1.6 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000035 Číslo CAS: 14363-15-6 EINECS: 237-860-3 |