Tlačiť
2-Ethylhexyl-akrylát 99+% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 120.57 EUR
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
2-Ethylhexyl-akrylát 99+% stabilised
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Teplota varu: 215…219 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009495
Číslo CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
OSN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)