Tlačiť
Nitrosium hexafluorophosphate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitrosonium hexafluorophosphate, Nitrosyl hexafluorophosphate
383730050 383730250
ACRO383730050EA 156.22 EUR
ACRO383730050 ACRO383730250
Nitrosium hexafluorophosphate 95%
Nitrosium hexafluorophosphate
Vzorec: F₆NOP
Mw: 174.97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040324
Číslo CAS: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
OSN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystals
Assay ≥94 %