Tlačiť
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
371170010 371170050
ACRO371170010EA 133.79 EUR
ACRO371170010 ACRO371170050
2-Ethylhexyl methacrylate 99% stabilised
2-Ethylhexyl methacrylate
Vzorec: C₁₂H₂₂O₂
Mw: 198.31
Teplota varu: 120 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0.884 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009494
Číslo CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ