Tlačiť
2-Hydroxyethyl-akrylát 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
334080010 334080025 334082500
ACRO334080010EA 309.63 EUR
ACRO334080010 ACRO334080025 ACRO334082500
2-Hydroxyethyl-akrylát 97% stabilised
2-Hydroxyethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₃
Mw: 116.12
Teplota varu: 210…215 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1.106 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002865
Číslo CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
OSN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 450 ppm MEHQ