Tlačiť
Ethyl thiooxamate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
319600010 319600050
ACRO319600010EA 46.53 EUR
ACRO319600010 ACRO319600050
Ethyl thiooxamate 95%
Ethyl thiooxamate
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Teplota tavenia: 60…66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00074903
Číslo CAS: 16982-21-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %