Tlačiť
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
295240010 295240050
ACRO295240010EA 77.02 EUR
ACRO295240010 ACRO295240050
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃H₄N₄
Teplota tavenia: 219…224 °C
Číslo MDL: MFCD00023179
Číslo CAS: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %