Tlačiť
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
292935000 292930025
ACRO292935000EA 228.32 EUR
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.21
Teplota tavenia: 70…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00801124
Číslo CAS: 14593-04-5
OSN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %