Tlačiť
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 168.24 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Mw: 287.17
Teplota varu: 397 °C
Teplota tavenia: 146…151 °C
Teplota vzplanutia: 233 °C
Číslo MDL: MFCD00000619
Číslo CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %