Tlačiť
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
250240010 250240025 250242500
ACRO250240010EA 95.47 EUR
ACRO250240010 ACRO250240025 ACRO250242500
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate 99%, pure
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Vzorec: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Teplota tavenia: 149 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150445
Číslo CAS: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.9 to 5.2 (3 % solution)
Titration with HClO4 98.5 to 104.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)